Tlačiť
Calcium bromide, anhydrous 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 124.57 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calcium bromide, anhydrous 99,5%
Calcium bromide
Vzorec: Br₂Ca
Mw: 199.89
Teplota varu: 806…812 °C
Teplota tavenia: 730 °C (rozkl.)
Hustota: 3.353 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010902
Číslo CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6
Merck Index: 12,01693