Tlačiť
Boron phosphate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1296-100G IN1296-500G
APOSIN1296-100GEA 250.7 EUR
APOSIN1296-100G APOSIN1296-500G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Vzorec: BO₄P
Teplota tavenia: >1400 °C
Hustota: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011318
Číslo CAS: 13308-51-5