Boron phosphate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
IN1296-100G
IN1296-500G
APOSIN1296-100GEA
250.7
EUR
APOSIN1296-100G
APOSIN1296-500G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Vzorec:
BO₄P Teplota tavenia: >1400 °C Hustota: 2,81 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011318 Číslo CAS: 13308-51-5 |