Tlačiť
Oxid vizmutitý 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 183.06 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Oxid vizmutitý 99.999%
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Mw: 465.96
Teplota varu: 1890 °C
Teplota tavenia: 817 °C
Hustota: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3
Merck Index: 13,01273