Tlačiť
Oxid vizmutitý 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 216.21 EUR
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Oxid vizmutitý 99,9%
Oxid bismutitý
Vzorec: BiO₃
Teplota varu: 1890 °C
Teplota tavenia: 817 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003462
Číslo CAS: 1304-76-3