Tlačiť
Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 879.26 EUR
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth(III) fluoride, anhydrous 99.99%
Bismuth(III) fluoride
Vzorec: BiF₃
Teplota tavenia: 727 °C
Hustota: 8,3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010893
Číslo CAS: 7787-61-3
OSN: 3260
ADR: 8,II