Tlačiť
Chlorid vizmutitý 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 778.69 EUR
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Chlorid vizmutitý 99.999%
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
Mw: 315.34
Teplota varu: 430 °C
Teplota tavenia: 230…232 °C
Hustota: 4.75 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003461
Číslo CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261