Tlačiť
Barium wolframate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1228-100G IN1228-500G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 563.98 EUR
APOSIN1228-100G APOSIN1228-500G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Vzorec: BaO₄W
Hustota: 5,04 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 7787-42-0