Tlačiť
Barium titanate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 245.49 EUR
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Barium titanate 99,9%
Barium titanate
Vzorec: BaO₃Ti
Teplota tavenia: 1620 °C
Hustota: 6,08 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003447
Číslo CAS: 12047-27-7