Tlačiť
Barium thiocyanate trihydrate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1225-25G IN1225-500G
APOSIN1225-25GEA 150.02 EUR
APOSIN1225-25G APOSIN1225-500G
Barium thiocyanate trihydrate 99%
Barium thiocyanate trihydrate
Vzorec: Ba(SCN)₂·3H₂O
Hustota: 2,286 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150182
Číslo CAS: 68016-36-4
OSN: 1564
ADR: 6.1,III