Tlačiť
Barium sulphide 75%, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Barium(II) sulphide
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 158.04 EUR
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Barium sulphide 75%, Technical Grade
Barium sulphide
Vzorec: BaS
Teplota tavenia: 1200 °C
Hustota: 4,25 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014192
Číslo CAS: 21109-95-5