Tlačiť
Dusičnan barnatý 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 414.58 EUR
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Dusičnan barnatý 99.999%
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Mw: 261.34
Teplota tavenia: 592 °C (rozkl.)
Hustota: 3.23 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
OSN: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,00986