Tlačiť
Oxid antimonitý 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
IN1126-250G IN1126-500G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 654.52 EUR
APOSIN1126-250G APOSIN1126-500G APOSIN1126-1000G
Oxid antimonitý 99,9%
Oxid antimonitý
Vzorec: O₃Sb₂
Mw: 291.52
Teplota varu: 1550 °C (subl.)
Teplota tavenia: 656 °C
Hustota: 5.67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011214
Číslo CAS: 1309-64-4
OSN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00717