Tlačiť
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 1045.33 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Vzorec: C₆H₁₅O₃Sb
Teplota varu: 95 °C/11mmHg
Hustota: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015123
Číslo CAS: 10433-06-4