Tlačiť
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 363.42 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminium nitrate hydrate 99.999%
Aluminium nitrate hydrate
Vzorec: AlN₃O₉·H₂O
Teplota varu: 130 °C
Teplota tavenia: 73,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003419
Číslo CAS: 25838-59-9
OSN: 1438
ADR: 5.1,III