Tlačiť
Aluminium nitrate hydrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 290.81 EUR
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Aluminium nitrate hydrate 99,9%
Aluminium nitrate hydrate
Vzorec: AlN₃O₉·H₂O
Teplota tavenia: 73,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003419
Číslo CAS: 25838-59-9
OSN: 1438
ADR: 5.1,III