Tlačiť
zinek 98%, dust max. 10 μm
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
IN1013-100G IN1013-500G
APOSIN1013-100GEA 24.91 EUR
APOSIN1013-100G APOSIN1013-500G
zinek 98%, dust max. 10 μm
zinek
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 907 °C
Teplota tavenia: 420 °C
Hustota: 7.133 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,10255