Tlačiť
Tetrachlorplatnatan draselný 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 83.03 EUR
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Tetrachlorplatnatan draselný 95%
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
Hustota: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011378
Číslo CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
OSN: 3288
ADR: 6.1,III