Tlačiť
Verapamil hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride, Verapamil HCl, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile Hydrochloride, (±)-Verapamil hydrochloride
BIV1326-25G BIV1326-5G
APOSBIV1326-25GEA 152.83 EUR
APOSBIV1326-25G APOSBIV1326-5G
Verapamil hydrochloride
Verapamil hydrochloride
Calcium channel blocker.
Vzorec: C₂₇H₃₈N₂O₄
Mw: 491.07 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00055208
Číslo CAS: 152-11-4
EINECS: 205-800-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III