Tlačiť
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIU0402-1G BIU0402-500MG
APOSBIU0402-1GEA 79.82 EUR
APOSBIU0402-1G APOSBIU0402-500MG
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Vzorec: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Teplota tavenia: >140 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5