Tlačiť
Uridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 91.46 EUR
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridine 99%
Uridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
Teplota tavenia: 163…169 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006526
Číslo CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5