Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 33.13 EUR
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Mw: 116.21
Teplota varu: 120…122 °C
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
OSN: 2372
ADR: 3 II