Tlačiť
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 49.67 EUR
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₈H₁₂N₆
Mw: 312.33
Teplota tavenia: 247…249 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006045
Číslo CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9