Tlačiť
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 33.13 EUR
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Vzorec: C₇H₁₇NO₆S
Mw: 243.28
Teplota tavenia: 230…235 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007538
Číslo CAS: 29915-38-6