Tlačiť
L-Tryptofan ≥99.5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 24.95 EUR
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L-Tryptofan ≥99.5%
L-Tryptofan
USP, pyrogen free
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 280…285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064340
Číslo CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6