Tlačiť
Tiaminhydrochlorid ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIT0614-100G BIT0614-1KG BIT0614-250G
APOSBIT0614-100GEA 43.32 EUR
APOSBIT0614-100G APOSBIT0614-1KG APOSBIT0614-250G
Tiaminhydrochlorid ≥99%
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Teplota tavenia: 247…249 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012780
Číslo CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8