Tlačiť
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-25G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 141.8 EUR
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-25G APOSBIT0122-5G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
Mw: 286.65 g/mol
Teplota tavenia: 177…178 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00145469
Číslo CAS: 51805-45-9
OSN: 3261
ADR: 8 II