Tlačiť
(E/Z)-BIX02189
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide, BIX-02189 (Random Configuration), BIX-02189
BISN0224-1MG BISN0224-5MG BISN0224-10MG
APOSBISN0224-1MGEA 157.82 EUR
APOSBISN0224-1MG APOSBISN0224-5MG APOSBISN0224-10MG
(E/Z)-BIX02189
(E/Z)-BIX02189
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₂₇H₂₈N₄O₂
Mw: 440.54 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074528
Číslo CAS: 1094614-85-3