Tlačiť
Pamapimod
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ro-4402257, Ro 4402257, R1503, R-1503, Pamapimod, Ro4402257, 6-(2,4-Difluorophenoxy)-2-((1,5-dihydroxypentan-3-yl)amino)-8-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, R 1503
BISN0219-1MG BISN0219-5MG
APOSBISN0219-1MGEA 215.9 EUR
APOSBISN0219-1MG APOSBISN0219-5MG
Pamapimod
Pamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₁₉H₂₀F₂N₄O₄
Mw: 406.38 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14105621
Číslo CAS: 449811-01-2