Tlačiť
Binimetinib
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: MEK-162, 5-((4-Bromo-2-fluorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide
BISN0213-5MG BISN0213-10MG BISN0213-50MG
APOSBISN0213-5MGEA 91.33 EUR
APOSBISN0213-5MG APOSBISN0213-10MG APOSBISN0213-50MG
Binimetinib
Binimetinib
MAPK/ERK Signalling Pathway
Vzorec: C₁₇H₁₅BrF₂N₄O₃
Mw: 441.23 g/mol
Teplota tavenia: 215…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22124525
Číslo CAS: 606143-89-9