Bortezomib
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
((R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butyl)boronic acid
BISN0125-5MG
BISN0125-10MG
BISN0125-50MG
APOSBISN0125-5MGEA
124.75
EUR
APOSBISN0125-5MG
APOSBISN0125-10MG
APOSBISN0125-50MG
Bortezomib
Bortezomib
Bortezomib is an inhibitor of 20S proteasome with Ki of 0.6 nM.
Vzorec:
C₁₉H₂₅BN₄O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09056737 Číslo CAS: 179324-69-7 |