Tlačiť
LY-2157299
Dodávateľ: Apollo Scientific
BISN0107-25MG BISN0107-100MG
APOSBISN0107-25MGEA 72.2 EUR
APOSBISN0107-25MG APOSBISN0107-100MG
LY-2157299
LY-2157299
LY2157299 is a potent TGFβ receptor I (TβRI) inhibitor with IC50 of 56 nM in a cell-free assay.
Vzorec: C₂₂H₁₉N₅O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12923319
Číslo CAS: 700874-72-2