Tlačiť
AM-095 free acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-2-(4'-(3-Methyl-4-(((1-phenylethoxy)carbonyl)amino)isoxazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid, AM095 free acid
BISN0022-1MG BISN0022-5MG BISN0022-10MG
APOSBISN0022-1MGEA 124.75 EUR
APOSBISN0022-1MG APOSBISN0022-5MG APOSBISN0022-10MG
AM-095 free acid 98%
AM-095
AM095 free acid is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Vzorec: C₂₇H₂₄N₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22665734
Číslo CAS: 1228690-36-5