Tlačiť
Sinapic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 24.91 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapic acid 98%
Sinapic acid
  • Protein
Vzorec: C₁₁H₁₂O₅
Mw: 224.21
Teplota varu: 378
Teplota tavenia: 195…202 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004401
Číslo CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3