Tlačiť
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 477.74 EUR
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Teplota tavenia: 63…64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 403982-64-9
OSN: 3259
ADR: 8,II