Tlačiť
D(+)-Sacharóza
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSBIS3391-500GEA 18.15 EUR
APOSBIS3391-500G APOSBIS3391-1KG
D(+)-Sacharóza
D(+)-Sacharóza
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Mw: 342,3 g/mol
Teplota tavenia: 185…190 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006626
Číslo CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9