Tlačiť
SB203580
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
BIS0733-100MG BIS0733-25MG BIS0733-50MG
APOSBIS0733-100MGEA 315.68 EUR
APOSBIS0733-100MG APOSBIS0733-25MG APOSBIS0733-50MG
SB203580
SB203580
Selective inhibitor of p38 MAP kinase. Inhibitor of p40 kinase .
Vzorec: C₂₁H₁₆FN₃OS
Teplota tavenia: 240…243 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00922198
Číslo CAS: 152121-47-6