Tlačiť
L(+)-Serin ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 24.95 EUR
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Serin ≥99%
L(+)-Serin
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota tavenia: 214…224 °C
Hustota: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064224
Číslo CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3