Tlačiť
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, RG 108, RG108
BIR1004-10MG BIR1004-25MG
APOSBIR1004-10MGEA 24.95 EUR
APOSBIR1004-10MG APOSBIR1004-25MG
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥98%
N-Phthalyl-L-tryptophan
DNA methyltransferase inhibitor. Reactivates tumour suppressor in gene expression in tumour cells.
Vzorec: C₁₉H₁₄N₂O₄
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08705332
Číslo CAS: 48208-26-0