Tlačiť
Rifampicin 99% approx
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIR0146-1G BIR0146-25G BIR0146-5G
APOSBIR0146-1GEA 24.95 EUR
APOSBIR0146-1G APOSBIR0146-25G APOSBIR0146-5G
Rifampicin 99% approx
Rifampicin
Rifampicin is active against gram-positive but less active against gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Vzorec: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Teplota tavenia: 183…194 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00151389
Číslo CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0