Tlačiť
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIQ1204-100G BIQ1204-10G BIQ1204-25G
APOSBIQ1204-100GEA 150.02 EUR
APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-25G
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Teplota tavenia: 115…116 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151248
Číslo CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1