Tlačiť
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl (2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
BIPG1810-1G BIPG1810-5G
APOSBIPG1810-1GEA 99.34 EUR
APOSBIPG1810-1G APOSBIPG1810-5G
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA
Vzorec: C₁₁H₂₄N₂O₄
Mw: 248.3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788155
Číslo CAS: 153086-78-3