Tlačiť
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 31.57 EUR
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Vzorec: C₅H₉NO
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16713446
Číslo CAS: 122116-12-5
OSN: 2734
ADR: 8+3,II