Tlačiť
Mal-amido-PEG2-NHS
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Maleimide-PEG2-succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, N-Succinimidyl 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoate, 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoic acid N-Succinimidyl Ester, Maleimide-PEG2-NHS ester, 2,5-Doxopyrrolidin-1-yl 3-[2-[2-[3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido]ethoxy]ethoxy]propanoate
BIPG1477-1G BIPG1477-250MG
APOSBIPG1477-1GEA 307.23 EUR
APOSBIPG1477-1G APOSBIPG1477-250MG
Mal-amido-PEG2-NHS
Mal-amido-PEG2-NHS
Vzorec: C₁₈H₂₃N₃O₉
Mw: 425.39 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11041137
Číslo CAS: 955094-26-5