Tlačiť
Mal-amido-PEG2-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(2-(2-(3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, Mal-amido-PEG2-C2-acid
BIPG1472-1G BIPG1472-250MG
APOSBIPG1472-1GEA 353.7 EUR
APOSBIPG1472-1G APOSBIPG1472-250MG
Mal-amido-PEG2-acid
Mal-amido-PEG2-acid
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₇
Mw: 328.32 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11041136
Číslo CAS: 756525-98-1