Tlačiť
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propanoate, 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG2-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoate, 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoate
BIPG1448-1G BIPG1448-500MG BIPG1448-5G
APOSBIPG1448-1GEA 132.59 EUR
APOSBIPG1448-1G APOSBIPG1448-500MG APOSBIPG1448-5G
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Vzorec: C₁₁H₂₂O₅
Mw: 234.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20926380
Číslo CAS: 133803-81-3