Tlačiť
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIPG1396-500MG BIPG1396-1G BIPG1396-100MG
APOSBIPG1396-500MGEA 165.83 EUR
APOSBIPG1396-500MG APOSBIPG1396-1G APOSBIPG1396-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
Mw: 399.44 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 872679-70-4