Tlačiť
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
BIPG1063-1G BIPG1063-5G
APOSBIPG1063-1GEA 194.67 EUR
APOSBIPG1063-1G APOSBIPG1063-5G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Vzorec: C₆H₁₃NO₄
Mw: 163.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185897
Číslo CAS: 134978-97-5