Tlačiť
Amino-PEG8-alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Amino-dPEG®8-alcohol, NH2-PEG8-OH, 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 71.4 EUR
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Vzorec: C₁₆H₃₅NO₈
Mw: 369.45 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11041128
Číslo CAS: 352439-37-3