Tlačiť
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1045-1G BIPG1045-5G BIPG1045-10G
APOSBIPG1045-1GEA 26.55 EUR
APOSBIPG1045-1G APOSBIPG1045-5G APOSBIPG1045-10G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
Hustota: 1,0773 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367495
Číslo CAS: 6338-55-2
OSN: 2735
ADR: 8,II