Tlačiť
Amino-PEG6-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 198.68 EUR
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Vzorec: C₁₅H₃₁NO₈
Mw: 353.41 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 905954-28-1